Tisk…
(Trifluoromethyl)maleic anhydride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)furan-2,5-dione
PC7686-25G PC7686-50G PC7686-5G PC7686-1G
APOSPC7686-25GEA 10750 CZK
APOSPC7686-25G APOSPC7686-50G APOSPC7686-5G APOSPC7686-1G
(Trifluoromethyl)maleic anhydride 97%
(Trifluoromethyl)maleic anhydride
Vzorec: C₅HF₃O₃
MW: 166,06 g/mol
Bod varu: 93 °C/65mmHg
Bod vzplanutí: 37 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00153287
CAS číslo: 700-27-6
UN: 3265
ADR: 8,III