Tisk…
5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-ylamidoxime 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7685-1G PC7685-5G
APOSPC7685-1GEA 6220 CZK
APOSPC7685-1G APOSPC7685-5G
5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-ylamidoxime 95+%
5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-ylamidoxime
Vzorec: C₇H₆F₃N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00205809
CAS číslo: 175277-44-8