Tisk…
2-Difluoromethyl-1H-benzoimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Difluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole, 2-(Difluoromethyl)benzimidazole
PC7676-25G
APOSPC7676-25GEA 2030 CZK
APOSPC7676-25G
2-Difluoromethyl-1H-benzoimidazole
2-Difluoromethyl-1H-benzoimidazole
Vzorec: C₈H₆F₂N₂
MW: 168,15 g/mol
Bod tání: 155…157 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00463015
CAS číslo: 705-09-9