Tisk…
3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7674-25G PC7674-1G PC7674-5G
APOSPC7674-25GEA 10350 CZK
APOSPC7674-25G APOSPC7674-1G APOSPC7674-5G
3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid 97%
3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid
Vzorec: C₄H₅F₃O₃
Bod varu: 189 °C
Bod tání: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00190646
CAS číslo: 374-35-6
UN: 3261
ADR: 8,III