2',4'-Difluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC7673-1G
PC7673-250MG
PC7673-5G
APOSPC7673-1GEA
5720
CZK
APOSPC7673-1G
APOSPC7673-250MG
APOSPC7673-5G
2',4'-Difluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
2',4'-Difluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec:
C₉H₅F₅O MW: 224,13 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12547946 CAS číslo: 1202679-46-6 |