Tisk…
3-(Trifluoromethyl)-3-hydroxybutyric acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7671-1G PC7671-25G PC7671-5G
APOSPC7671-1GEA 1460 CZK
APOSPC7671-1G APOSPC7671-25G APOSPC7671-5G
3-(Trifluoromethyl)-3-hydroxybutyric acid 95%
3-(Trifluoromethyl)-3-hydroxybutyric acid
Vzorec: C₅H₇F₃O₃
Bod varu: 257 °C
Bod tání: 39…41 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039531
CAS číslo: 338-03-4
UN: 3261
ADR: 8,III