Tisk…
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7668N-1G PC7668N-5G PC7668N-100MG
APOSPC7668N-1GEA 2690 CZK
APOSPC7668N-1G APOSPC7668N-5G APOSPC7668N-100MG
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanone 97%
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
Vzorec: C₇H₉F₃O
Bod varu: 67…68 °C/16mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00102145
CAS číslo: 75091-99-5
UN: 1224
ADR: 3,III