Tisk…
3-(Trifluoromethyl)cyclohexanone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7668M-1G PC7668M-5G
APOSPC7668M-1GEA 2860 CZK
APOSPC7668M-1G APOSPC7668M-5G
3-(Trifluoromethyl)cyclohexanone 97%
3-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
Vzorec: C₇H₉F₃O
MW: 166,14 g/mol
Bod varu: 177…179 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00034662
CAS číslo: 585-36-4