Tisk…
2-(Trifluoromethyl)cyclohexanone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7668L-1G PC7668L-5G PC7668L-25G
APOSPC7668L-1GEA 0 CZK
APOSPC7668L-1G APOSPC7668L-5G APOSPC7668L-25G
2-(Trifluoromethyl)cyclohexanone 97%
2-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
Vzorec: C₇H₉F₃O
Bod varu: 71…73 °C/12mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00102125
CAS číslo: 56734-74-8
UN: 1224
ADR: 3,III