Tisk…
3-(Trifluoromethyl)cyclohexanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7668G-1G PC7668G-5G
APOSPC7668G-1GEA 2070 CZK
APOSPC7668G-1G APOSPC7668G-5G
3-(Trifluoromethyl)cyclohexanol 97%
3-(Trifluoromethyl)cyclohexanol
Vzorec: C₇H₁₁F₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00102143
CAS číslo: 454-63-7