Tisk…
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture)
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
PC7668D-1G PC7668D-5G PC7668D-25G
APOSPC7668D-1GEA 622 CZK
APOSPC7668D-1G APOSPC7668D-5G APOSPC7668D-25G
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture)
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture)
Vzorec: C₈H₁₁F₃O₂
Bod tání: 71…75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00220049
CAS číslo: 95233-30-0