Tisk…
3-(Trifluoromethyl)crotonic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7668-25G PC7668-5G PC7668-100MG
APOSPC7668-25GEA 13860 CZK
APOSPC7668-25G APOSPC7668-5G APOSPC7668-100MG
3-(Trifluoromethyl)crotonic acid 95%
3-(Trifluoromethyl)crotonic acid
Vzorec: C₅H₅F₃O₂
MW: 154,09 g/mol
Bod varu: 158…163 °C
Bod tání: 28…30 °C
Hustota: 1,318 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014374
CAS číslo: 69056-67-3
UN: 3261
ADR: 8,III