1-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyl)-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC7666-1G
PC7666-100MG
APOSPC7666-1GEA
3310
CZK
APOSPC7666-1G
APOSPC7666-100MG
1-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyl)-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
1-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyl)-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Vzorec:
C₉H₅ClF₃N₃O₂S Bod tání: 87…89 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08689729 CAS číslo: 1006441-36-6 UN: 3261 ADR: 8,III |