Tisk…

4-(Trifluoromethyl)cinnamic acid 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: trans-4-(Trifluoromethyl)cinnamic acid

PC7664-100G PC7664-25G PC7664-500G
APOSPC7664-100GEA 2110 CZK
APOSPC7664-100G APOSPC7664-25G APOSPC7664-500G
4-(Trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
4-(Trifluoromethyl)cinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₇F₃O₂
MW: 216,16 g/mol
Bod tání: 230…234 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002696
CAS číslo: 16642-92-5

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR