Tisk…
3-(Trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)acrylic acid
PC7663-100G PC7663-25G
APOSPC7663-100GEA 2070 CZK
APOSPC7663-100G APOSPC7663-25G
3-(Trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
3-(Trifluoromethyl)cinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₇F₃O₂
MW: 216,16 g/mol
Bod tání: 132…136 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004393
CAS číslo: 779-89-5