Tisk…
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]imidazolidin-2-one
PC7661-1G PC7661-5G
APOSPC7661-1GEA 622 CZK
APOSPC7661-1G APOSPC7661-5G
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]tetrahydro-2H-imidazol-2-one
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Vzorec: C₁₀H₉F₃N₂O₂
MW: 246,19 g/mol
Bod tání: 145…146 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08689725
CAS číslo: 162748-20-1