2,4,6-Trifluoro-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
N-Methoxy-N-methyl-2,4,6-trifluorobenzamide
PC7659-1G
PC7659-500MG
APOSPC7659-1GEA
0
CZK
APOSPC7659-1G
APOSPC7659-500MG
2,4,6-Trifluoro-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide
2,4,6-Trifluoro-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide
Vzorec:
C₉H₈F₃NO₂ MW: 219,16 g/mol Bod tání: 63…64 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08689800 CAS číslo: 937602-31-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...