Tisk…
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7657-100G PC7657-25G PC7657-5G
APOSPC7657-100GEA 10520 CZK
APOSPC7657-100G APOSPC7657-25G APOSPC7657-5G
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine 98%
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃BrF₃N
Bod varu: 78…79 °C/14mmHg
Bod tání: 48…52 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153087
CAS číslo: 189278-27-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III