Tisk…
4-(4-Fluorobenzoyl)butyric acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7656-100G PC7656-25G PC7656-500G
APOSPC7656-100GEA 2120 CZK
APOSPC7656-100G APOSPC7656-25G APOSPC7656-500G
4-(4-Fluorobenzoyl)butyric acid
4-(4-Fluorobenzoyl)butyric acid
Vzorec: C₁₁H₁₁FO₃
MW: 210,20 g/mol
Bod tání: 142…144 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00667222
CAS číslo: 149437-76-3