Tisk…
1-Fluoro-4-(4-iodophenoxy)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Fluoro-4'-iododiphenyl ether
PC7649-1G PC7649-5G
APOSPC7649-1GEA 3540 CZK
APOSPC7649-1G APOSPC7649-5G
1-Fluoro-4-(4-iodophenoxy)benzene
1-Fluoro-4-(4-iodophenoxy)benzene
Vzorec: C₁₂H₈FIO
Bod tání: 45…46 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07368761
CAS číslo: 886762-45-4