Tisk…
6-Bromo-3-chloro-2,4-difluoroaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7648-1G PC7648-5G
APOSPC7648-1GEA 1990 CZK
APOSPC7648-1G APOSPC7648-5G
6-Bromo-3-chloro-2,4-difluoroaniline 97%
6-Bromo-3-chloro-2,4-difluoroaniline
Vzorec: C₆H₃BrClF₂N
MW: 242.46 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143495
CAS číslo: 201849-12-9