Tisk…
N-Methyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine, 2-(Methylamino)-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC7647-1G PC7647-5G
APOSPC7647-1GEA 1950 CZK
APOSPC7647-1G APOSPC7647-5G
N-Methyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine 97%
N-Methyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Vzorec: C₇H₇F₃N₂
MW: 176.14 g/mol
Bod tání: 91…93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08689790
CAS číslo: 937602-15-8