Tisk…

Methyl-3-amino-4-fluorobenzoate 99%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC7646-1G PC7646-25G PC7646-5G
APOSPC7646-1GEA 622 CZK
APOSPC7646-1G APOSPC7646-25G APOSPC7646-5G
Methyl-3-amino-4-fluorobenzoate 99%
Methyl-3-amino-4-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₈FNO₂
Bod tání: 66…69 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08689743
CAS číslo: 369-26-6

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR