Tisk…
5-Fluoro-2-methylindole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7645-5G PC7645-1G
APOSPC7645-5GEA 662 CZK
APOSPC7645-5G APOSPC7645-1G
5-Fluoro-2-methylindole 97%
5-Fluoro-2-methylindole
Vzorec: C9H8FN
Bod varu: 112…120 °C/0,1mmHg
Bod tání: 97…101 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02093649
CAS číslo: 399-72-4