Tisk…
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrotoluene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7643-25G PC7643-5G PC7643-100G
APOSPC7643-25GEA 1330 CZK
APOSPC7643-25G APOSPC7643-5G APOSPC7643-100G
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrotoluene 99%
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234.02
Bod tání: 59…63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039299
CAS číslo: 224185-19-7