Tisk…
N-Methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzenecarboxamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7639-1G PC7639-5G
APOSPC7639-1GEA 3540 CZK
APOSPC7639-1G APOSPC7639-5G
N-Methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzenecarboxamide
N-Methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzenecarboxamide
Vzorec: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08689795
CAS číslo: 116332-61-7