3-(Trifluoromethyl)benzyl mercaptan, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC7634-10G
PC7634-25G
PC7634-1G
APOSPC7634-10GEA
2900
CZK
APOSPC7634-10G
APOSPC7634-25G
APOSPC7634-1G
3-(Trifluoromethyl)benzyl mercaptan, technická kvalita
3-(Trifluoromethyl)benzyl mercaptan
Vzorec:
C₈H₇F₃S Bod varu: 75…77 °C/5mmHg Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00042435 CAS číslo: 25697-55-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...