Tisk…
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-xylene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-(Chloromethyl)benzotrifluoride, 1-(Chloromethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene, 1-(Chlormethyl)-4-(trifluormethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)benzyl chloride
PC7633G-25G PC7633G-5G
APOSPC7633G-25GEA 1080 CZK
APOSPC7633G-25G APOSPC7633G-5G
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-xylene 98%
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-xylene
Vzorec: C₈H₆ClF₃
MW: 194.58
Bod varu: 68 °C/12mmHg
Bod tání: 19 °C
Hustota: 1.315 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040772
CAS číslo: 939-99-1
UN: 3265
ADR: 8 II