Tisk…
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-xylene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7633E-100G PC7633E-25G PC7633E-5G
APOSPC7633E-100GEA 3310 CZK
APOSPC7633E-100G APOSPC7633E-25G APOSPC7633E-5G
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-xylene 97%
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-xylene
Vzorec: C₈H₆ClF₃
Bod varu: 67…68 °C/12mmHg
Hustota: 1,337 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009920
CAS číslo: 21742-00-7
EINECS: 244-560-6
UN: 3265
ADR: 8,III