Tisk…
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7633-100G PC7633-25G PC7633-5G
APOSPC7633-100GEA 3110 CZK
APOSPC7633-100G APOSPC7633-25G APOSPC7633-5G
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene 98%
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene
Vzorec: C₈H₆BrF₃
Bod varu: 65…66 °C/5mmHg
Bod tání: 30…31 °C
Hustota: 1,546 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000403
CAS číslo: 402-49-3
EINECS: 206-947-8
UN: 3261
ADR: 8,II