Tisk…
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-o-xylene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Bromomethyl)benzotrifluoride
PC7631-100G PC7631-25G PC7631-5G
APOSPC7631-100GEA 2820 CZK
APOSPC7631-100G APOSPC7631-25G APOSPC7631-5G
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-o-xylene 98%
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-o-xylene
Vzorec: C₈H₆BrF₃
MW: 239.03
Bod varu: 70…72 °C/7mmHg
Bod tání: 27…30 °C
Hustota: 1.571 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013558
CAS číslo: 395-44-8
EINECS: 206-901-7
UN: 3261
ADR: 8 II