Tisk…
4-(Trifluoromethyl)benzylamine 94%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7630-25G PC7630-100G
APOSPC7630-25GEA 910 CZK
APOSPC7630-25G APOSPC7630-100G
4-(Trifluoromethyl)benzylamine 94%
4-(Trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₈H₈F₃N
MW: 175.15
Bod varu: 80…82 °C/15mmHg
Hustota: 1.229 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010220
CAS číslo: 3300-51-4
EINECS: 221-971-9
UN: 2735
ADR: 8 III