Tisk…
3-(Trifluoromethyl)benzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7629-100G PC7629-25G PC7629-5G
APOSPC7629-100GEA 4570 CZK
APOSPC7629-100G APOSPC7629-25G APOSPC7629-5G
3-(Trifluoromethyl)benzylamine 97%
3-(Trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₈H₈F₃N
Bod varu: 93…97 °C/28mmHg
Hustota: 1,222 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008117
CAS číslo: 2740-83-2
UN: 2735
ADR: 8,III