Tisk…
2-(Trifluoromethyl)benzylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (2-(Trifluoromethyl)phenyl)methanamine
PC7628-100G PC7628-25G PC7628-5G
APOSPC7628-100GEA 7380 CZK
APOSPC7628-100G APOSPC7628-25G APOSPC7628-5G
2-(Trifluoromethyl)benzylamine
2-(Trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₈H₈F₃N
MW: 175.15
Bod varu: 108…110 °C/64mmHg
Hustota: 1.249 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 69 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010297
CAS číslo: 3048-01-9
EINECS: 221-258-2
UN: 2735
ADR: 8 III