Tisk…
4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7627-25G PC7627-5G PC7627-1G
APOSPC7627-25GEA 2700 CZK
APOSPC7627-25G APOSPC7627-5G APOSPC7627-1G
4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol 96%
4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₇F₃O
Bod varu: 78…80 °C/4mmHg
Bod tání: 18…20 °C
Hustota: 1,286 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004661
CAS číslo: 349-95-1
EINECS: 206-494-6