3-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(3-(Trifluoromethyl)phenyl)methanol, 3-(Hydroxymethyl)benzotrifluoride
PC7626-100G
PC7626-25G
PC7626-5G
APOSPC7626-100GEA
1830
CZK
APOSPC7626-100G
APOSPC7626-25G
APOSPC7626-5G
3-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
3-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec:
C₈H₇F₃O Bod varu: 79…80 °C/3mmHg Hustota: 1,295 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 84 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004645 CAS číslo: 349-75-7 EINECS: 206-489-9 |