Tisk…
2-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)benzotrifluoride, (2-(Trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC7625-100G PC7625-25G PC7625-500G
APOSPC7625-100GEA 1410 CZK
APOSPC7625-100G APOSPC7625-25G APOSPC7625-500G
2-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
2-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₇F₃O
MW: 176.14
Bod varu: 90 °C/20 mmHg
Bod tání: 4
Hustota: 1.326 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004621
CAS číslo: 346-06-5
EINECS: 206-467-9