Tisk…
3-Fluoro-4-nitrobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7624-1G PC7624-250MG PC7624-5G
APOSPC7624-1GEA 1120 CZK
APOSPC7624-1G APOSPC7624-250MG APOSPC7624-5G
3-Fluoro-4-nitrobenzaldehyde 98%
3-Fluoro-4-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄NO₃F
Bod tání: 57…58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00968940
CAS číslo: 160538-51-2