Tisk…
1-(tert-Butyl)-4-ethyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-1,4-dicarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Ethoxycarbonyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole, N-BOC protected
PC7623-1G PC7623-500MG PC7623-5G
APOSPC7623-1GEA 7380 CZK
APOSPC7623-1G APOSPC7623-500MG APOSPC7623-5G
1-(tert-Butyl)-4-ethyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-1,4-dicarboxylate
1-(tert-Butyl)-4-ethyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-1,4-dicarboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₅F₃N₂O₄
MW: 308,26 g/mol
Bod tání: 107…108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08689692
CAS číslo: 1006492-02-9