Tisk…
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC7621-1G PC7621-5G
APOSPC7621-1GEA 2080 CZK
APOSPC7621-1G APOSPC7621-5G
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Vzorec: C₇H₇F₃N₂O₂
Bod tání: 142…144 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052083
CAS číslo: 155377-19-8