Tisk…
2,6-Difluoro-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,6-Difluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide
PC7619-1G PC7619-5G PC7619-250MG
APOSPC7619-1GEA 5290 CZK
APOSPC7619-1G APOSPC7619-5G APOSPC7619-250MG
2,6-Difluoro-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide
2,6-Difluoro-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide
Vzorec: C₉H₉F₂NO₂
Bod tání: 52…54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08689758
CAS číslo: 937601-82-6