Tisk…
1H,1H,8H,8H-Octafluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-diol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,2'-((Perfluoroethane-1,2-diyl)bis(oxy))bis(2,2-difluoroethanol)
PC7617-25G PC7617-1G
APOSPC7617-25GEA 4770 CZK
APOSPC7617-25G APOSPC7617-1G
1H,1H,8H,8H-Octafluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-diol
1H,1H,8H,8H-Octafluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-diol
Vzorec: C₆H₆F₈O₄
Bod varu: 103 °C/1,3mmHg
Bod tání: 67…68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094435
CAS číslo: 129301-42-4