Tisk…
2,4-Difluoro-5-methoxyaniline 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7611-1G PC7611-500MG PC7611-5G
APOSPC7611-1GEA 9860 CZK
APOSPC7611-1G APOSPC7611-500MG APOSPC7611-5G
2,4-Difluoro-5-methoxyaniline 99%
2,4-Difluoro-5-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₇NOF₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08689699
CAS číslo: 98446-51-6