Tisk…
2-Amino-4-chloro-2'-fluorobenzophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7608-1G PC7608-250MG
APOSPC7608-1GEA 14090 CZK
APOSPC7608-1G APOSPC7608-250MG
2-Amino-4-chloro-2'-fluorobenzophenone
2-Amino-4-chloro-2'-fluorobenzophenone
Vzorec: C₁₃H₉ClFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236584
CAS číslo: 203303-05-3