Tisk…
3-(2-Bromo-4-fluorophenyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Dodavatel: Apollo Scientific
PC7607-10G PC7607-1G PC7607-5G
APOSPC7607-10GEA 25460 CZK
APOSPC7607-10G APOSPC7607-1G APOSPC7607-5G
3-(2-Bromo-4-fluorophenyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
3-(2-Bromo-4-fluorophenyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Vzorec: C₁₄H₈BrFN₂OS
MW: 351,2 g/mol
Bod tání: 267…269 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08689698
CAS číslo: 937601-60-0