Tisk…
N-(2-Chloroethyl)-N'-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea
Dodavatel: Apollo Scientific
PC7606-10G PC7606-1G PC7606-5G
APOSPC7606-10GEA 38350 CZK
APOSPC7606-10G APOSPC7606-1G APOSPC7606-5G
N-(2-Chloroethyl)-N'-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea
N-(2-Chloroethyl)-N'-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea
Vzorec: C₁₀H₁₀ClF₃N₂O₂
Bod tání: 121…123 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08689716
CAS číslo: 937601-75-7