Tisk…
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC7604-25G PC7604-5G PC7604-1G
APOSPC7604-25GEA 4960 CZK
APOSPC7604-25G APOSPC7604-5G APOSPC7604-1G
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₃ClF₃NO₄S
MW: 289,62 g/mol
Bod tání: 42…44 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013456
CAS číslo: 837-95-6
UN: 3261
ADR: 8,II