Tisk…
α,α,α-Trifluoro-m-toluoyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride, 3-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
PC7600-100G PC7600-25G PC7600-500G
APOSPC7600-100GEA 1490 CZK
APOSPC7600-100G APOSPC7600-25G APOSPC7600-500G
α,α,α-Trifluoro-m-toluoyl chloride 98%
α,α,α-Trifluoro-m-toluoyl chloride
Vzorec: C₈H₄ClF₃O
Bod varu: 184…186 °C
Hustota: 1,38 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000680
CAS číslo: 2251-65-2
EINECS: 218-844-5
UN: 3265
ADR: 8,II