4-Bromo-2-fluorobenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC7599-1G
PC7599-5G
APOSPC7599-1GEA
953
CZK
APOSPC7599-1G
APOSPC7599-5G
4-Bromo-2-fluorobenzamide
4-Bromo-2-fluorobenzamide
Vzorec:
C₇H₅BrFNO Bod tání: 151…153 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03094432 CAS číslo: 292621-45-5 |