Tisk…

3-Bromo-4-fluorobenzamide

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC7598-250MG
APOSPC7598-250MGEA 622 CZK
APOSPC7598-250MG
3-Bromo-4-fluorobenzamide
3-Bromo-4-fluorobenzamide
Vzorec: C₇H₅BrFNO
MW: 218,0200 g/mol
Bod tání: 126…127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094431
CAS číslo: 455-85-6

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR